45334
Aziprotryn
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-Azido-4-isopropylamino-6-methylthio-1,3,5-triazin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CSc1nc(NC(C)C)nc(N=[N+]=[N-])n1
InChI
1S/C7H11N7S/c1-4(2)9-5-10-6(13-14-8)12-7(11-5)15-3/h4H,1-3H3,(H,9,10,11,12)
InChIKey
AFIIBUOYKYSPKB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?