44765
Werkzeug für Ionenselektive Elektroden
Selectophore™
Synonym(e):
Ionenselektive Elektroden, Werkzeug zur Entfernung der gebrauchten Membran aus der Elektrode
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
26111700
NACRES:
NB.61
Empfohlene Produkte
Qualität
for ion-selective electrodes
Produktlinie
Selectophore™
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)