Merck
44201
Sigma-Aldrich
Dimethyldodecylethylammoniumhydroxid -Lösung
purum, ~1.0 M in methanol
Synonym(e):
Dodecyl-dimethylethylammoniumhydroxid, Dodecylethyldimethylammoniumhydroxid
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11N(CH3)2(C2H5)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Konzentration
~1.0 M in methanol
Verunreinigungen
≤0.01% halides (as bromide)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[OH-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)