Merck
42198
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,5-Dinitro-N-(1-phenylethyl)-benzamid
for chiral derivatization
Synonym(e):
(S)-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-methylbenzylamin, (S)-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-1-phenylethylamin
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(CH3)NHCOC6H3(NO2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.28
Beilstein:
3627249
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Qualität
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Optische Aktivität
[α]20/D +47±2°, c = 0.9% in acetone
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
158-161 °C (lit.)
158-161 °C
SMILES String
C[C@H](NC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H13N3O5/c1-10(11-5-3-2-4-6-11)16-15(19)12-7-13(17(20)21)9-14(8-12)18(22)23/h2-10H,1H3,(H,16,19)/t10-/m0/s1
InChIKey
ABEVDCGKLRIYRW-JTQLQIEISA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)