39411
Polystyrol Perlen für Gel-Permeations-Chromatographie
for organic compounds with molecular weight up to 1000 daltons
Synonym(e):
Gel-Permeations-Chromatographie Polystyrol Perlen, Size-exclusion Chromatographie Polystyrol Perlen
About This Item
Qualitätsniveau
Form
beads
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
crosslinked with 8% DVB
Aktive Matrixgruppe
polymer
Partikelgröße
40-80 μm
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)