Merck
38828
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-4-(trifluormethyl)-cumarin
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9F3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.19
Beilstein:
8327618
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualität
for fluorescence
Assay
≥98.0% (TLC)
mp (Schmelzpunkt)
158-159 °C (lit.)
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
Fluoreszenz
λex 358 nm; λem 490 nm in DMSO
Eignung
suitable for fluorescence
SMILES String
COc1cc2OC(=O)C=C(c2cc1OC)C(F)(F)F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)