Wichtige Dokumente
38483
1,2-Didodecanoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
(7R)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxododecyl)-oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphaheneicosan-1-aminium-4-oxid, inneres Salz, 1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholin, 1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphorylcholin, L-β,γ-Dilauroyl-α-lecithin Dihydrat, DLPC, PC(12:0/12:0)
About This Item
Assay
≥99.0% (TLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C32H64NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-31(34)38-28-30(29-40-42(36,37)39-27-26-33(3,4)5)41-32(35)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30H,6-29H2,1-5H3/t30-/m1/s1
InChIKey
IJFVSSZAOYLHEE-SSEXGKCCSA-N
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)