Merck
37308
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-(−)-4,5-Dihydro-4-methoxymethyl-2-methyl-5-phenyl-oxazol
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(4S,5S)-4-Methoxymethyl-2-methyl-5-phenyl-2-oxazolin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.25
Beilstein:
1214742
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D −115.0±2°, c = 10.5% in chloroform
SMILES String
COC[C@@H]1N=C(C)O[C@H]1c2ccccc2
Sonstige Hinweise
Chiral acetimidate useful for the preparation of chiral β-substituted acids, aldehydes or alcohols
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A.I. Meyers et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44, 2250-2250 null
M. Whittaker et al.
Canadian Journal of Chemistry, 63, 2844-2844 (1985)