Wichtige Dokumente
36514
Terbumetondesethyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-Amino-4-tert.-butylamino-6-methoxy-1,3,5-triazin, Desethylterbumeton
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
NC1=NC(OC)=NC(NC(C)(C)C)=N1
InChI
1S/C8H15N5O/c1-4-5(2)10-7-11-6(9)12-8(13-7)14-3/h5H,4H2,1-3H3,(H3,9,10,11,12,13)
InChIKey
FUNDQXLDYFURSA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)