35978
Dimethirimol
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
5-Butyl-2-dimethylamino-6-methylpyrimidin-4-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCc1c(C)nc(nc1O)N(C)C
InChI
1S/C11H19N3O/c1-5-6-7-9-8(2)12-11(14(3)4)13-10(9)15/h5-7H2,1-4H3,(H,12,13,15)
InChIKey
CJHXCRMKMMBYJQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?