34238
Bismerthiazol
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N,N′-Methylen-bis-(2-amino-5-sulfhydryl-1,3,4-thiadiazol)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
194-198 °C
Eignung
complies for identity (by LC-MS)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
S=C1NN=C(NCNC2=NNC(=S)S2)S1
InChI
1S/C5H6N6S4/c12-4-10-8-2(14-4)6-1-7-3-9-11-5(13)15-3/h1H2,(H,6,8)(H,7,9)(H,10,12)(H,11,13)
InChIKey
RSNWORHVUOZYLT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?