Wichtige Dokumente
34211
Butachlor ESA Natriumsalz
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-[(2,6-Diethylphenyl)(butoxymethyl)-amino]-2-oxo-ethansulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
[Na+].CCCCOCN(C(=O)CS([O-])(=O)=O)c1c(CC)cccc1CC
InChI
1S/C17H27NO5S.Na/c1-4-7-11-23-13-18(16(19)12-24(20,21)22)17-14(5-2)9-8-10-15(17)6-3;/h8-10H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
InChIKey
KNWWTVNLPSYRSP-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)