Wichtige Dokumente
32970
1,12-Diamino-dodecan
purum, ≥97.0% (NT)
Synonym(e):
1,12-Dodecandiamin, Dodecamethylendiamin
About This Item
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (NT)
mp (Schmelzpunkt)
67-69 °C (lit.)
68-70 °C
Löslichkeit
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
SMILES String
NCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H28N2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h1-14H2
InChIKey
QFTYSVGGYOXFRQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)