Merck
327808
Supelco
Polystyrol
analytical standard, for GPC, 900,000
Synonym(e):
PS
Größe auswählen
1 G
CHF 112.00
CHF 112.00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 112.00
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 112.00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
for GPC
Qualitätsniveau
Form
fibers
Mol-Gew.
average Mw 900,000 (Typical)
Methode(n)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Polystyrene (for GPC, 900,000) is a synthetic thermoplastic, that is suitable for use in a wide range of applications on account of its characteristics such as low cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Weathering of Polymers (1983)