Merck
320692
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethyloxacarbocyanin-iodid
98%
Synonym(e):
3-Methyl-2-(3-[3-methyl-2(3H)-benzoxazolylidene]-1-propenyl)-benzoxazolium iodide, 3-Methyl-2-[3-(3-methyl-2(3H)-benzoxazolylidene)-1-propenyl]benzoxazolium iodide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17IN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
262 °C (dec.) (lit.)
λmax
482 nm
SMILES String
[I-].CN1C(Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)