Wichtige Dokumente
30884
Pigment Yellow 3
analytical standard
Synonym(e):
2-[(4-Chlor-2-nitrophenyl)-azo]-N-(2-chlorphenyl)-3-oxobutyramid, 2-[2-(4-Chlor-2-nitrophenyl)-diazenyl]-N-(2-chlorphenyl)-3-oxobutanamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
O=C(C)C(C(NC1=CC=CC=C1Cl)=O)/N=N/C2=C([N+]([O-])=O)C=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C16H12Cl2N4O4/c1-9(23)15(16(24)19-12-5-3-2-4-11(12)18)21-20-13-7-6-10(17)8-14(13)22(25)26/h2-8,15H,1H3,(H,19,24)/b21-20+
InChIKey
QTSNFLIDNYOATQ-QZQOTICOSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)