Merck
30371
Supelco
Benzoat-Ionophor I
Selectophore, function tested
Synonym(e):
N,N′,N″,N″′,N″″,N″″′-Hexakisdecyl-[dibenzo[klm,z(aa)(ab)]-1,5,9,16,20,24-hexaazacyclotriacontan-1,5,9,16,20,24-hexayl]-hexaacetamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C100H184N12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1650.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
Produktlinie
Selectophore
SMILES String
CCCCCCCCCCNC(=O)CN1CCCN(CC(=O)NCCCCCCCCCC)Cc2ccc(CN(CCCN(CCCN(CC(=O)NCCCCCCCCCC)Cc3ccc(CN(CCC1)CC(=O)NCCCCCCCCCC)cc3)CC(=O)NCCCCCCCCCC)CC(=O)NCCCCCCCCCC)cc2
InChI
1S/C100H184N12O6/c1-7-13-19-25-31-37-43-49-67-101-95(113)85-107-73-55-77-109(87-97(115)103-69-51-45-39-33-27-21-15-9-3)81-91-59-63-93(64-60-91)83-111(89-99(117)105-71-53-47-41-35-29-23-17-11-5)79-57-75-108(86-96(114)102-68-50-44-38-32-26-20-14-8-2)76-58-80-112(90-100(118)106-72-54-48-42-36-30-24-18-12-6)84-94-65-61-92(62-66-94)82-110(78-56-74-107)88-98(116)104-70-52-46-40-34-28-22-16-10-4/h59-66H,7-58,67-90H2,1-6H3,(H,101,113)(H,102,114)(H,103,115)(H,104,116)(H,105,117)(H,106,118)
InChIKey
DGWPXUIFCNZAMC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Potentiometric Response of Liquid Membrane Electrode Incorporated with Macrocyclic Polyamine towards Benzoate.
Bulgariu, L., et al.
Analytical Letters, 36, 1325-1334 (2003)