29780
Ethyl-2-oxocyclopentancarboxylat
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
2-(Ethoxycarbonyl)cyclopentanon, Ethylcyclopentanon-2-carboxylat
About This Item
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.453
bp
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)C1CCCC1=O
InChI
1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7(6)9/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?