Wichtige Dokumente
270172
Kieselgel
Davisil® grade 922, −200 mesh
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
Davisil® grade 922
Partikelgröße
−200 mesh
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
chromatographische Qualität
Rechtliche Hinweise
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)