Merck
26735-U
Serie 7000 Reparatur-Kits
for use with Hamilton 7101 KH
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Kanülengröße
22s ga (blunt tip)
Beschreibung
7101KH
Leistungsmerkmale
(Kit includes needle, plunger wire, ferrule, and instructions.)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 17190
Kanüle L
70 mm (2.75 in.)
Volumen
1 μL
Kompatibilität
for use with Hamilton 7101 KH
Allgemeine Beschreibung
Ein Set enthält: Nadel, Kolbendraht, Ferrule und Anleitung.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)