Merck
25210
Sigma-Aldrich
Natriumformiat
≥97.0%
Synonym(e):
Ameisensäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
HCOONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.01
Beilstein:
3595134
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
≥97.0%
Verunreinigungen
≤0.001% heavy metals (as Pb)
mp (Schmelzpunkt)
259-262 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES String
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChIKey
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)