Merck
25035
Sigma-Aldrich
Chlormethylphosphonsäuredichlorid
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2P(O)Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.36
Beilstein:
969707
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
n20/D 1.497
bp
78-82 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.638 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH2Cl3OP/c2-1-6(3,4)5/h1H2
InChIKey
FZXSSJIKXCFPDP-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)