Merck
23590
Sigma-Aldrich
Natrium-4-chlor-benzolsulfinat Hydrat
technical, ≥90% (HPLC)
Synonym(e):
4-Chlor-benzolsulfinsäure Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4ClNaO2S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.60 (anhydrous basis)
Beilstein:
3575604
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
technical
Assay
≥90% (HPLC)
Verunreinigungen
≤40% water
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)c1ccc(Cl)cc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)