2106
Heparin Natriumsalz aus Schweinedarm
endotoxin, free
Größe auswählen
CHF 144.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 144.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Porcine intestinal mucosa
Qualitätsniveau
Form
powder
Verwendung
sufficient for 5 mL blood anticoagulant
Verpackung
preweighed vial of 300 USP units
Verunreinigungen
endotoxin, free
Farbe
beige
Löslichkeit
water: soluble 50 g/L
acetone: insoluble
alcohol: insoluble
benzene: insoluble
chloroform: insoluble
diethyl ether: insoluble
Kompatibilität
for use with E-Toxate™
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
1S/C26H42N2O37S5.Na/c1-4(30)27-7-9(31)13(6(56-23(7)39)3-55-67(43,44)45)58-26-19(65-70(52,53)54)12(34)16(20(62-26)22(37)38)60-24-8(28-66(40,41)42)15(63-68(46,47)48)14(5(2-29)57-24)59-25-18(64-69(49,50)51)11(33)10(32)17(61-25)21(35)36;/h5-20,23-26,28-29,31-
InChIKey
JRTRSJGZMRQDHI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)