Fortfahren mit
201286
Fast Red ITR
Synonym(e):
Azoic Diazo No. 42
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.34
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
37150
NACRES:
NA.47
EC Number:
202-575-5
MDL number:
assay
>96% (TLC)
Quality Segment
form
solid
mp
102-105 °C (lit.)
solubility
chloroform: methanol (1:1): 1%
λmax
226 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCN(CC)S(=O)(=O)c1ccc(OC)c(N)c1
InChI
1S/C11H18N2O3S/c1-4-13(5-2)17(14,15)9-6-7-11(16-3)10(12)8-9/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3
InChI key
WBGVVXSCGNGJFL-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
201545F2256F0750
solubility
chloroform: methanol (1:1): 1%
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
ethanol: 10 mg/mL, dark red-brown
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
assay
>96% (TLC)
assay
>96.5% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)