Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10Cl2N5O4 · 0.5Cl4Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
486.77
Colour Index Number:
37195
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
EC Number:
229-758-2
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Fast Dark Blue R Salz,
form
solid
Quality Segment
composition
Dye content, ~30%
color
red-brown
solubility
ethanol: 10 mg/mL, dark red-brown
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1N=Nc2c(Cl)cc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H10Cl2N5O4.3ClH.Zn/c1-24-12-6-11(13(25-2)5-10(12)18-17)19-20-14-8(15)3-7(21(22)23)4-9(14)16;;;;/h3-6H,1-2H3;3*1H;/q+1;;;;+2/p-3
InChI key
BHKNLVCPKUILSR-UHFFFAOYSA-K
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?