Merck
201227
Sigma-Aldrich
Fast Blue RR Salz
85%
Synonym(e):
4-Benzoylamino-2,5-dimethoxy-benzoldiazoniumchlorid Zink Doppelsalz, Diazotiertes 4-Amino-2,5-dimethoxy-benzanilid
About This Item
Lineare Formel:
C15H14ClN3O3 · 1/2 ZnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.89
Farbindexnummer:
37155
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Assay
85%
λmax
329 nm
SMILES String
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1NC(=O)c2ccccc2.COc3cc([N+]#N)c(OC)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C15H13N3O3.4ClH.Zn/c2*1-20-13-9-12(18-16)14(21-2)8-11(13)17-15(19)10-6-4-3-5-7-10;;;;;/h2*3-9H,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChIKey
LLARVKAOQLUCQI-UHFFFAOYSA-L
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)