Wichtige Dokumente
19922
tert.-Butyl-diphenylsilylcyanid
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
tert.-Butyl-cyan-diphenylsilan
About This Item
Dampfdruck
0.71 psi ( 55 °C)
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.559 (lit.)
n20/D 1.560
bp
136 °C/0.7 mmHg (lit.)
Dichte
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)