Wichtige Dokumente
18126
Saflufenacil Metabolit M800H11
analytical standard
Synonym(e):
N′-[2-Chlor-5-(2,6-dioxo-4-(trifluormethyl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyrimidinyl)-4-fluorbenzoyl]-N-isopropylsulfamid, 2-Chlor-5-[3,6-dihydro-2,6-dioxo-4-(trifluormethyl)-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluor-N-[[(1-methylethyl)-amino]-sulfonyl]-benzamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
O=C(C=C(C(F)(F)F)N1)N(C2=CC(C(NS(NC(C)C)(=O)=O)=O)=C(Cl)C=C2F)C1=O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)