Merck
17786
Sigma-Aldrich
Geraldol
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
3′-Methoxy-3,7,4′-trihydroxy-flavon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.26
Beilstein:
1657077
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥97.0% (HPLC)
SMILES String
COc1cc(ccc1O)C2=C(O)C(=O)c3ccc(O)cc3O2
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)