Wichtige Dokumente
17664
6-Brom-2-naphthyl-β-D-galactopyranosid
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Assay
≥98.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −45±2°, c = 1% in pyridine
Verunreinigungen
≤0.1% free bromonaphthol
mp (Schmelzpunkt)
213-216 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3cc(Br)ccc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)