16132
8-Brom-adenosin
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
6-Amino-8-brompurin-ribosid, 8-Brom-adenin-9-β-D-ribofuranosid
About This Item
Assay
≥99.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −33±2°, c = 1% in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
210-212 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H12BrN5O4/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,13,14)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChIKey
VJUPMOPLUQHMLE-UUOKFMHZSA-N
Sonstige Hinweise
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)