Wichtige Dokumente
14798
(S)-(−)-2,2′-Bis(diphenylphosphin)-1,1′-binaphthalin
puriss.
Synonym(e):
(S)-(−)-1,1′-Binaphthalin-2,2′-diyl-bis-(diphenylphosphin), (S)-(−)-BINAP
About This Item
Qualität
puriss.
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −239±5°, c = 0.3% in toluene
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
238-240 °C (lit.)
238-242 °C (dec.)
InChI
1S/C44H32P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-32H
InChIKey
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Enantioselective and diastereoselective unpoled carbonyl allylation
- Syntehsis of organophophine oxides as anittumor agents
- SN2 halogenation of hydroxy groups
- Synthesis of BINAP complexes
- Studies of conformational flexibility of BINAP chelates
Verpackung
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)