Merck
14392
Sigma-Aldrich
D-threo-Biopterin
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
(1′R,2′R)-Biopterin, D-threo-6-(1,2-Dihydroxypropyl)-pterin, Dictyopterin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.22
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥99.0% (HPLC)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)