Merck
13904
Sigma-Aldrich
Strontiumcarbonat
≥96%, white
Synonym(e):
Strontium(II) carbonate
About This Item
Lineare Formel:
SrCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.63
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Assay
≥96%
Farbe
white
Dichte
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
Kationenspuren
Ba: ≤1.5%
Ca: ≤2000 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES String
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChIKey
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)