Merck
12832
Sigma-Aldrich
3-(2-Benzoxazolyl)-umbelliferyl-acetat
for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
7-Acetoxy-3-(2-benzoxazolyl)-cumarin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H11NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.28
Beilstein:
5985817
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualität
for fluorescence
Assay
≥98.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
203-205 °C (lit.)
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
dioxane: soluble
Fluoreszenz
λex 410 nm; λem 468 nm in 50 mM Tris pH 8.0 (esterase)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)Oc1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3nc4ccccc4o3
Anwendung
geeignet als fluorogenes Substrat für Esterasen
The reagent has absorption maxima in the UV range but weak blue fluorescence; however, enzymatic hydrolysis converts it into highly fluorescent anionic molecule.
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)