Merck
11105
Sigma-Aldrich
Artemisiaketon
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
3,3,6-Trimethyl-1,5-heptadien-4-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
Beilstein:
1701720
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.466
Dichte
0.869 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C\C(C)=C\C(=O)C(C)(C)C=C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)