Merck
09877
Sigma-Aldrich
Ammonium-Ionophor I
Selectophore, function tested, ≥98.0% ((Total homologs), HPLC)
Synonym(e):
Nonactin, Ammonium-Ionophor
Größe auswählen
50 MG
CHF 484.00
250 MG
CHF 1’770.00
CHF 484.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 484.00
250 MG
CHF 1’770.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H64O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
736.93
Beilstein:
76434
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.61
CHF 484.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for ion-selective electrodes
function tested
Qualitätsniveau
Beschreibung
for ion-selective electrodes
Produktlinie
Selectophore
Assay
≥98.0% ((Total homologs), HPLC)
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H](O2)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]3CC[C@H](O3)[C@H](C)C(=O)O[C@@H](C)C[C@@H]4CC[C@@H](O4)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]5CC[C@H](O5)[C@H](C)C(=O)O1
InChI
1S/C40H64O12/c1-21-17-29-9-13-34(49-29)26(6)38(42)46-23(3)19-31-11-15-36(51-31)28(8)40(44)48-24(4)20-32-12-16-35(52-32)27(7)39(43)47-22(2)18-30-10-14-33(50-30)25(5)37(41)45-21/h21-36H,9-20H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25-,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-
InChIKey
RMIXHJPMNBXMBU-QIIXEHPYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Gereinigt für den Einsatz in ionenselektiven Elektroden
Anwendung
Nachweis von Kaliumionen in pharmazeutischen Proben mittels FIA unter Verwendung einer potentiometrischen Elektrode auf Grundlage des Ionophors Nonactin, das in der EVA-Membran blockiert ist.[1]
Verpackung
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Sonstige Hinweise
Transport von Alkalikationen durch biologische Membranen, mit hoher Selektivität für Ammonium.
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
D. Ammann et al.
Ion-Selective Rev., 5, 3-3 (1983)
The kinetic and equilibrium components of selective ionic permeability mediated by nactin- and valinomycin-type carriers having systematically varied degrees of methylation.
G Eisenman et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 264, 34-60 (1975-12-30)
Y.M. Fraticelli, M.E. Meyerhoff
Analytical Chemistry, 53, 1857-1861 (1981)
Simon, W.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 25, 811-811 (1971)
Brian R Kusche et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(47), 17155-17165 (2009-11-12)
Nonactin is a polyketide antibiotic produced by Streptomyces griseus ETH A7796 and is an ionophore that is selective for K(+) ions. It is a cyclic tetraester generated from two monomers of (+)-nonactic acid and two of (-)-nonactic acid, arranged (+)-(-)-(+)-(-)
Artikel
Sigma-Aldrich.com presents an article on Selectophore Ionophores