Merck
08720
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalindisulfonsäure Dinatriumsalz
technical, 65-80% (T)
Synonym(e):
8-Amino-1-naphthol-3,6-disulfonsäure Dinatriumsalz, H-Säure Dinatriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
H2NC10H4(OH)(SO3Na)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.27
Beilstein:
3863707
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
technical
Assay
65-80% (T)
Verunreinigungen
monosodium salt
10-20% Na2SO4
SMILES String
[Na+].[Na+].Nc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)