Wichtige Dokumente
07033
N,N-Bis-((S)-1-phenylethyl)dibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin-6-amin
≥99.0%
Synonym(e):
(S,S)-N-(5,7-Diox-6-phosphadibenzo[a,c]cyclohepten-6-yl)-bis-(1-phenylethyl)-amin, BIPOL-A1(S), O,O′-(2,2′-Biphenyldiyl)-N,N-bis-[(S)-1-phenylethyl]-phosphoramidit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -250±10°, c = 1 in toluene
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
99-102 °C
SMILES String
C[C@H](N([C@@H](C)c1ccccc1)P2Oc3ccccc3-c4ccccc4O2)c5ccccc5
InChI
1S/C28H26NO2P/c1-21(23-13-5-3-6-14-23)29(22(2)24-15-7-4-8-16-24)32-30-27-19-11-9-17-25(27)26-18-10-12-20-28(26)31-32/h3-22H,1-2H3
InChIKey
JISGHECLGYELKD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- In the iridium catalyzed allylic arylation.
- To prepare a copper complex (Cu2X2L3), which is used to detect the transmetalation intermediates in asymmetric addition reactions using ZnEt2.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)