03987
Paraffinwachs
suitable for histology, chunks (large)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
chunks (large)
Übergangstemp.
solidification point 55-60 °C
Anwendung(en)
histology
InChIKey
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)