Wichtige Dokumente
03716
(±)-Lisofyllin
analytical standard
Synonym(e):
Lisofyllin, (±)-1-(5-Hydroxyhexyl)-3,7-dimethyl-xanthin, 5-Hydroxy Pentoxifyllin, Penthydroxyfyllin
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1N(CCCCC(O)C)C(N(C)C2=C1N(C)C=N2)=O
InChI
1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8-9,18H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
NSMXQKNUPPXBRG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)