Merck
03698
Sigma-Aldrich
L-β-Homohydroxyprolin -hydrochlorid
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(2S,4R)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinylessigsäure -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder with small lumps
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white to almost white
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].O[C@H]1CN[C@@H](C1)CC(O)=O
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c8-5-1-4(7-3-5)2-6(9)10;/h4-5,7-8H,1-3H2,(H,9,10);1H/t4-,5+;/m0./s1
InChIKey
YSPVOIKBQGMRKO-UYXJWNHNSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)