Merck
02363
Supelco
Poly(methacrylsäurenatriumsalz)
analytical standard, for GPC, 483,000
Synonym(e):
Poly-(natriummethacrylat)
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
for GPC
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Mol-Gew.
Mn ~429000
Mp ~549000
Mw ~483000
Mw/Mn
~1.12
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C4H6O2.Na/c1-3(2)4(5)6;/h1H2,2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChIKey
SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)