Merck
00224
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr(tBu)-OPfp
≥97.0%
Synonym(e):
Fmoc-O-tert.-butyl-L-threonin-pentafluorphenylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H26F5NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
563.51
Beilstein:
4627753
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0%
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Farbe
white to faintly beige
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C29H26F5NO5/c1-14(40-29(2,3)4)25(27(36)39-26-23(33)21(31)20(30)22(32)24(26)34)35-28(37)38-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19,25H,13H2,1-4H3,(H,35,37)/t14-,25+/m1/s1
InChIKey
BHUUPIXJXWQAMT-PWECECGKSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)