Wichtige Dokumente
40-0117
pH standard solution
pH 9.18 (25 °C), JCSS
Synonym(e):
pH 9.18 (25 °C) standard solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
JCSS
Qualitätsniveau
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
9.18 (25 °C)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Lagertemp.
15-25°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)