Merck
40-0102
Sigma-Aldrich
pH standard solution
pH 4.01 (25 °C)
Synonym(e):
pH 4.01 buffer solution
About This Item
UNSPSC-Code:
12161700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verfügbarkeit
available only in Japan
Qualitätsniveau
pH-Wert
4.01 (25 °C)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Lagertemp.
15-25°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)