Merck
37-0745
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV)-butoxid
CP, 90% in 1-butanol
Synonym(e):
Tetrabutyl-zirkonat
About This Item
Lineare Formel:
Zr(OC4H9)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.68
Beilstein:
4132649
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
CP
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: zirconium
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
90% in 1-butanol
SMILES String
CCCCO[Zr](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Zr/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
InChIKey
BSDOQSMQCZQLDV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Kommt zur Anwendung in einer unkonventionellen Herstellungsmethode für ein Gel aus CeO2 -stabilisierten Zirkonium Polykristallen, welches als vielversprechende Schutzbeschichtung von Stahl- und Eisenlegierungen zur Anwendung kommmt.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)