Wichtige Dokumente
28-5730
Sulfanilamid
JIS special grade, ≥99.7%
Synonym(e):
p-Aminobenzensulfonamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Assay
≥99.7%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
164-166 °C (lit.)
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES String
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
InChIKey
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?