28-3730
Natriumphosphat dibasisch Dodecahydrat
SAJ first grade, ≥98.0
Synonym(e):
sec-Natriumphosphat, Dinatrium-hydrogenphosphat Dodecahydrat, Dinatriumphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥98.0
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
8.4-9.6 (25 °C, 35.8 g/L)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
InChIKey
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable